Läs mer
Stärkelseindikatorlösning 1 %, med vattenlösning (för jodometriska titrationer)
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Starch indicator solution 1% |
| Namnnotering | med vattenlösning för jodometriska titrationer |
| Fysisk form | Vätska för jodometriska titreringar |
| Kvantitet | 500 mL |
| Merck Index | 14,8799 |
RUO– Endast forskningsanvändning