missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Stärkelse används som tillsats för livsmedelsbearbetning, livsmedelsstärkelse används vanligtvis som förtjockningsmedel och stabilisatorer
- Används för att producera olika bioplaster, syntetiska polymerer som är biologiskt nedbrytbara
- Polymjölksyra
- Glukos från stärkelse kan fermenteras ytterligare till biobränsle majsetanol
- Vätgasproduktion kan använda stärkelse som råvara
- Stärkelse är en kolhydrat som består av ett stort antal glukosenheter sammanfogade av glykosidbindningar
- Denna polysackarid produceras av alla gröna växter som ett energilager
- Det är den vanligaste kolhydraten i människans kost och finns i stora mängder i sådana basföda som potatis, vete, majs (majs), ris och kassava
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7.82 |
| Densitet | 1,5 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Glas |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?