Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Stärkelse, från potatis, löslig
Produktkod. 15403047
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403047 2500 g 2500g
15413047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403047 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11961.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342,297 g/mol
Inom livsmedelsindustrin används stärkelse som konserveringsmedel för livsmedel. Stärkelse har omfattande industriell användning som ett lim eller bindemedel. Det används också inom pappersindustrin. Stärkelse används i förfarandet för att tillverka gipsskivor. Stärkelse som används i tvätten, även känd som klädstärkelse. Glukos som härrör från stärkelse kan fermenteras ytterligare för att göra etanol eller biobränsle. Stärkelse används också inom petroleumprospekteringsindustrin. Det är intressant att notera att stärkelse kan användas för att göra väte genom att använda enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-84-9
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00082026
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch
Namnnotering Från potatis
Smältpunkt 256 °C till 258 °C (uppdelning)
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Merck Index 14,8799
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.