Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Stärkelse, från potatis, löslig
Beskrivning
Inom livsmedelsindustrin används stärkelse som konserveringsmedel för livsmedel. Stärkelse har omfattande industriell användning som ett lim eller bindemedel. Det används också inom pappersindustrin. Stärkelse används i förfarandet för att tillverka gipsskivor. Stärkelse som används i tvätten, även känd som klädstärkelse. Glukos som härrör från stärkelse kan fermenteras ytterligare för att göra etanol eller biobränsle. Stärkelse används också inom petroleumprospekteringsindustrin. Det är intressant att notera att stärkelse kan användas för att göra väte genom att använda enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Starch |
| Namnnotering | Från potatis |
| Smältpunkt | 256 °C till 258 °C (uppdelning) |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Merck Index | 14,8799 |
| Löslighetsinformation | Löslig i varmt vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.