Läs mer
Stärkelselöslig ACS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11477892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477892 1 kg 1kg
11457892 100 g 100g
11467892 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477892 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215258291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1729.28 SEK / 1kg
    Save 90.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 9005-84-9
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00082026
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch Soluble
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 342.3
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver