Läs mer
Stärkelse, Löslig Potatis, Pulver, BAGARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598194 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598194 500 g Poly flaska 500g
15508204 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598194 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 400601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2758.35 SEK
    2563.88 SEK / 500g
    Save 194.47 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För jodometri
Kemiska identifierare
CAS 9005-84-9
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch
Namnnotering Löslig potatis
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.50kg
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Pulver