Läs mer
Stärkelse, ACS-reagens, lösligt
Produktkod. 10055920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10055920 100 g Plastflaska 100g
10730112 500 g Plastflaska 500g
10361361 2 kg Plastflaska 2kg
15294734 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10055920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424491000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342,297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-84-9
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00082026
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch
Färg Vitt
Namnnotering Löslig
pH 5,0 till 7,0 (2 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 256,0 °C till 258,0 °C
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0,4% max.
Känslighet Klarat test
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L (90 °C).
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.