Läs mer
Starch Solution, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11404749 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404749 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11404749 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1085103
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Starch Solution, EP-klass, Reagecon™ är ett bruksfärdigt reagens med 1 g löslig stärkelse i en lösning av vatten och kvicksilverjodid för användning i manuella och automatiserade titreringar, inklusive redoxtitrering.
Stärkelselösning används ofta som indikatorreagens vid redoxtitrering, där den blir blå i närvaro av ett oxidationsmedel och färglös vid exponering för ett reduktionsmedel.
Denna stärkelselösning framställs genom att triturera 1,0 g löslig stärkelse med 5 ml vatten och sedan röra om blandningen i 100 ml kokande vatten innehållande 10 mg kvicksilverjodid.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soluble starch
CAS 9005-84-9, 7774-29-0, 7732-18-5
Färg Odesignat
Analyscertifikat Ja
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Formulering 1,0 g löslig stärkelse +5 ml vatten R, hälld i 100 ml kokande vatten +10 mg kvicksilverjodid
Molekylformel C12H22O11
Förpackning Uppenbar manipulation
Synonym Amylodextrin solution, Soluble starch solution
Formel vikt 342,30 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)