Läs mer
Stärkelselösning, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12950544 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12950544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 207 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00 SEK
    795.20 SEK / 100ml
    Save 200.80 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
CAS 9005-84-9
Molekylformel C12H22O11
Kvantitet 100 mL
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, amylodextrin, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Molekylvikt (g/mol) 342.30
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167