Läs mer
Stärkelselösning, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15693580 500 mL 500ml
15683580 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15693580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 319554500ML
Request Bulk or Custom Format
Indikator, 1 % i H 2 O
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch Solution
Densitet 1.005g/mL at 25°C
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Kvantitet 500 mL