Läs mer
Stärkelse, ren, 1 vikt % vattenlösning; stabiliserade W. 100 ppb HgI2
Produktkod. 10483543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483543 100 mL Plastflaska 100ml
10639504 500 mL Plastflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10483543 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380641000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Fysisk form Lösning
Kokpunkt 100,0 °C
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kvantitet 100 mL
Förpackning Plastflaska
Molekylformel (C6H10O5)n
MDL-nummer MFCD00082026
Känslighet Klarat test
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.