missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ STARD3NL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17289183 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17289183 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17289183 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5116687

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Jurkat, Mouse spleen, Rat spleen Immunogen sequence: RLLIVQDASE RAALIPGGLS DGQFYSPPES EAGSEEAEEK QDSEKPLLEL.

This gene encodes a late-endosomal protein that contains a conserved MENTAL (MLN64 N-terminal) domain. The encoded protein binds cholesterol molecules and may play a role in endosomal cholesterol transport through interactions with metastatic lymph node protein 64 (MLN64).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen STARD3NL
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 2.58 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen Stard3nl
Genaccessionsnr. O95772, Q9DCI3
Gene Alias 0610035N01Rik; 6530409L22Rik; AW124774; MENTHO; MGC3251; MLN64 N-terminal domain homolog; MLN64 N-terminal homolog; STARD3 N-terminal like; STARD3 N-terminal-like protein; STARD3NL; UNQ855/PRO1864
Gensymboler Stard3nl
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 185-234 of human STARD3NL (NP_1144051).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 291182, 76205, 83930
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.