Beskrivning
- För MR HEI magnetomrörare och StarFish Arbetsstationer.
- Rymmer glasföremål av praktiskt taget alla storlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MR-HEI magnetomrörare |
| Håller | Glas |
| Inkluderar | Velcro Remmar |
| Typ | Klämma |
| Spänning | 100/115/220/230 V |