Läs mer
Heidolph™ StarFish 5-vägs klämma
Produktkod. 11781659 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Inkluderar:
Silikonband
Velcro Remmar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11781659 Silikonband Varje
11731709 Velcro Remmar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11781659 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058102000
Beräknad leverans: 26-11-2026
Håll glasföremål stadigt på plats på din StarFish arbetsstation med magnetomrörare. Heidolph™ StarFish 5-Way Clamp har fem teleskopiska armar som kan förlängas och låsas på plats för att passa dina behov.
  • För MR HEI magnetomrörare och StarFish Arbetsstationer.
  • Rymmer glasföremål av praktiskt taget alla storlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MR-HEI magnetomrörare
Håller Glas
Inkluderar Silikonband
Typ Klämma
Spänning 100/115/220/230 V