Läs mer
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA-vektorer för däggdjursuttryck
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Beskrivning
pESG-IBA är en liten expressionsvektor som rekommenderas för transient expression av proteiner i cellinjer som tillhandahåller SV40 stort T-antigen för extrakromosomal replikation med SV40 ori.
- NeoR för generering av stabila celllinjer.
- Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: hög nivå konstitutivt uttryck
- SV40 ori: replikationsursprung för extrakromosomal replikation driven av SV40 stort T-antigen (som tillhandahålls av HEK293T eller COS-1, -3, -7-celler)
- ColE1 + Amp: för förökning i E. coli
- NeoR: neomycinresistensgen för att generera stabila cellinjer
- BM40: utsöndringssignal för att överföra det uttryckta proteinet till mediet (inte för alla tillgängliga vektorer)
Observera att kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig. eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| För användning med (utrustning) | StarGate™ System, däggdjursvärdceller |
| Inducerande medel | SV40 stort T-antigen (t.ex. COS1 eller COS7) |
| Inkluderar | BM40-signal |
| pH | 8 |
| Promotor | Human CMV Omedelbart-tidigt |
| Produkttyp | Acceptor vektor för däggdjursuttryck |
| Förvaringsbuffert | 20μ L TE-buffert: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g |
| Innehåll och lagring | 2 °C till °8 C för frekvent °användning, -20 C för långtidsförvaring |
| Protein Tag | Otaggad |
| Visa mer |