Läs mer
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA-vektorer för däggdjursuttryck
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15683798 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
pESG-IBA wt1
pESG-IBA wt2
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15683798
Brand: IBA Lifesciences 54564001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för högnivåkonstitutivt uttryck av rekombinanta proteiner i ett brett spektrum av däggdjursvärdceller genom CMV-promotorn, med replikering i cellinjer som är latent infekterade med SV40 stort T-antigen.
pESG-IBA däggdjursexpressionsvektorer
pESG-IBA är en liten expressionsvektor som rekommenderas för transient expression av proteiner i cellinjer som tillhandahåller SV40 stort T-antigen för extrakromosomal replikation med SV40 ori.
  • NeoR för generering av stabila celllinjer.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: hög nivå konstitutivt uttryck
  • SV40 ori: replikationsursprung för extrakromosomal replikation driven av SV40 stort T-antigen (som tillhandahålls av HEK293T eller COS-1, -3, -7-celler)
  • ColE1 + Amp: för förökning i E. coli
  • NeoR: neomycinresistensgen för att generera stabila cellinjer
  • BM40: utsöndringssignal för att överföra det uttryckta proteinet till mediet (inte för alla tillgängliga vektorer)
Observera att kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig. eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Formatera Vätska
För användning med (utrustning) StarGate™ System, däggdjursvärdceller
Inducerande medel SV40 stort T-antigen (t.ex. COS1 eller COS7)
Inkluderar Neomycinresistensgen
pH 8
Promotor Human CMV Omedelbart-tidigt
Produkttyp Acceptor vektor för däggdjursuttryck
Förvaringsbuffert 20μ L TE-buffert: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g
Innehåll och lagring 2 °C till °8 C för frekvent °användning, -20 C för långtidsförvaring
Protein Tag Twin-Strep-tag for N-terminal and FLAG-tag for C-terminal
Koncentration 250 ng/μ L
Kvantitet 5μ g
Vektor pESG-IBA 164
Färg Klart
För användning med (applikation) Kloning av gener av intresse för användning vid funktionellt uttryck, rening, detektion, immobilisering eller separation av rekombinanta proteiner