Läs mer
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA-vektorer för däggdjursuttryck
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7147233 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
pESG-IBA wt1
pESG-IBA wt2
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15653778
Brand: IBA Lifesciences 54400001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för högnivåkonstitutivt uttryck av rekombinanta proteiner i ett brett spektrum av däggdjursvärdceller genom CMV-promotorn, med replikering i cellinjer som är latent infekterade med SV40 stort T-antigen.
pESG-IBA däggdjursexpressionsvektorer
pESG-IBA är en liten expressionsvektor som rekommenderas för transient expression av proteiner i cellinjer som tillhandahåller SV40 stort T-antigen för extrakromosomal replikation med SV40 ori.
  • NeoR för generering av stabila celllinjer.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: hög nivå konstitutivt uttryck
  • SV40 ori: replikationsursprung för extrakromosomal replikation driven av SV40 stort T-antigen (som tillhandahålls av HEK293T eller COS-1, -3, -7-celler)
  • ColE1 + Amp: för förökning i E. coli
  • NeoR: neomycinresistensgen för att generera stabila cellinjer
  • BM40: utsöndringssignal för att överföra det uttryckta proteinet till mediet (inte för alla tillgängliga vektorer)
Observera att kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig. eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Formatera Vätska
För användning med (utrustning) StarGate™ System, däggdjursvärdceller
Inducerande medel SV40 stort T-antigen (t.ex. COS1 eller COS7)
Inkluderar Ampicillinresistenskassett och Neomycinresistensgen
pH 8
Promotor Human CMV Omedelbart-tidigt
Produkttyp Acceptor vektor för däggdjursuttryck
Förvaringsbuffert 20μ L TE-buffert: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g
Innehåll och lagring 2 °C till °8 C för frekvent °användning, -20 C för långtidsförvaring
Protein Tag Otaggad
Koncentration 250 ng/μ L
Kvantitet 5μ g
Vektor pESG-IBA wt1
Färg Klart
För användning med (applikation) Kloning av gener av intresse för användning vid funktionellt uttryck, rening, detektion, immobilisering eller separation av rekombinanta proteiner