Läs mer
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA-vektorer för däggdjursuttryck
Produktkod. 15594943 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
5μ g
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15594943 5μ g 5µg
1 options
Produktkod. 15594943 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 54544001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för högnivåkonstitutivt uttryck av rekombinanta proteiner i ett brett spektrum av däggdjursvärdceller genom CMV-promotorn, med replikering i cellinjer som är latent infekterade med SV40 stort T-antigen.
pESG-IBA mammalian expression vectors
pESG-IBA is a small expression vector recommended for transient expression of proteins in cell lines providing SV40 large T-antigen for extrachromosomal replication with SV40 ori.
  • NeoR for generation of stable cells lines.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promoter: high level constitutive expression
  • SV40 ori: origin of replication for extrachromosomal replication driven by SV40 large T-antigen (as provided by HEK293T or COS-1, -3, -7 cells)
  • ColE1 + Amp: for propagation in E. coli
  • NeoR: neomycin resistance gene to generate stable cell lines
  • BM40: secretion signal to transfer the expressed protein into the medium (not for all vectors available)
Please note that cloning into pESG-IBA Acceptor Vectors compulsorily requires the restriction enzyme Esp3I since no other MCS for the integration of a gene of interest is available. In addition to the direct cloning of the gene of interest into pESG-IBA vectors with Esp3I, another option via a so-called Entry-Vector is possible.since no other MCS for the integration of a gene of interest is available. In addition to the direct cloning of the gene of interest into pESG-IBA vectors with Esp3I, another option via a so-called Entry-Vector is possible.
pESG-IBA däggdjursexpressionsvektorer
pESG-IBA är en liten expressionsvektor som rekommenderas för transient expression av proteiner i cellinjer som tillhandahåller SV40 stort T-antigen för extrakromosomal replikation med SV40 ori.
  • NeoR för generering av stabila celllinjer.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: hög nivå konstitutivt uttryck
  • SV40 ori: replikationsursprung för extrakromosomal replikation driven av SV40 stort T-antigen (som tillhandahålls av HEK293T eller COS-1, -3, -7-celler)
  • ColE1 + Amp: för förökning i E. coli
  • NeoR: neomycinresistensgen för att generera stabila cellinjer
  • BM40: utsöndringssignal för att överföra det uttryckta proteinet till mediet (inte för alla tillgängliga vektorer)
Observera att kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig. eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Formatera Vätska
För användning med (utrustning) StarGate™ System, däggdjursvärdceller
Beskrivning pESG-IBA 144
Inducerande medel SV40 stort T-antigen (t.ex. COS1 eller COS7)
pH 8
Promotor Human CMV Omedelbart-tidigt
Produkttyp Acceptor vektor för däggdjursuttryck
Förvaringsbuffert 20μ L TE-buffert: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g
Innehåll och lagring 2 °C till °8 C för frekvent °användning, -20 C för långtidsförvaring
Uttryckssystem Däggdjur
Protein Tag Twin-Strep-tag för N-terminal
Koncentration 250 ng/μ L
Kvantitet 5μ g
Färg Klart
För användning med (applikation) Kloning av gener av intresse för användning vid funktionellt uttryck, rening, detektion, immobilisering eller separation av rekombinanta proteiner