Läs mer
IBA Lifesciences StarGate pLSG-IBA Vectors for Baculo
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15683838 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pLSG-IBA 102
pLSG-IBA 103
pLSG-IBA 104
pLSG-IBA 105
pLSG-IBA 123
pLSG-IBA 142
pLSG-IBA 143
pLSG-IBA 144
pLSG-IBA 145
pLSG-IBA 162
pLSG-IBA 164
pLSG-IBA 167
pLSG-IBA 168
pLSG-IBA 23
pLSG-IBA 25
pLSG-IBA 3
pLSG-IBA 33
pLSG-IBA 35
pLSG-IBA 43
pLSG-IBA 45
pLSG-IBA 5
pLSG-IBA 62
pLSG-IBA 63
pLSG-IBA 64
pLSG-IBA 65
pLSG-IBA wt1
pLSG-IBA wt2
Pakningsstørrelse:
5µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15683838
Brand: IBA Lifesciences 54904001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Transfer vectors that allow for high-level expression in insect cells by introducing the gene of interest into the Polyhedrin gene locus of AcMNPV DNA by homologous recombination.
pLSG-IBA Baculo virus (insect cells) expression vectors
The pLSG-IBAwt1 vector carries the Polyhedrin promoter for high-level expression in insect cells.
  • Co-transfection with BacPAK6 linearized AcMNPV DNA (Clontech) or circular flashBAC modified AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies) allows the generation of recombinant baculovirus at very high efficiency through reconstitution of an essential gene (ORF 1629) and elimination of wild type virus to great extent.
  • Cloning and expression of recombinant proteins in insect cells
  • Polyhedrin promoter drives high-level expression of the insert
  • Ampicillin resistance and ColE1 origin of replication (pUC) support propagation in E. coli
Please note that cloning into pLSG-IBA Acceptor Vectors compulsorily requires the restriction enzyme Esp3I since no other MCS for the integration of a gene of interest is available. In addition to the direct cloning of the gene of interest into pLSG-IBA vectors with Esp3I, another option via a so-called Entry-Vector is possible.
Tekniske data
Formatera Vätska
För användning med (utrustning) StarGate™ System, Insect Host Cells
Inducerande medel BacPAK6 linearized A cmNPV DNA (Clontech) or circular flashBAC modified A cmNPV DNA (Oxford Expression Technologies)
Inkluderar BM40 signal, pUC ori, Ampicillin resistance
pH 8
Promotor Polyhedrin
Produkttyp Acceptor Vector for bacula (insect cell) expression
Förvaringsbuffert 20μ L TE-buffert: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g
Innehåll och lagring 2 °C till °8 C för frekvent °användning, -20 C för långtidsförvaring
Protein Tag Twin-Strep-tag för N-terminal
Koncentration 250 ng/μ L
Kvantitet 5μ g
Vektor pLSG-IBA 104
Färg Klart
För användning med (applikation) Kloning av gener av intresse för användning vid funktionellt uttryck, rening, detektion, immobilisering eller separation av rekombinanta proteiner
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.