Läs mer
Unity Lab Services™ Startservice (olika bänkskivor)
Produktkod. 17839602
Change view
Varaktighet:
1 dag
Produktkod. Varaktighet
17839602 1 dag
1 options
Montering, uppsättning och uppstart enligt användarmanualen är ett krav för att upprätthålla garantin.
Produktkod. 17839602 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer STARTBTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5535.00 SEK
    4747.00 SEK / Paket med 1
    Save 788.00 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-04-2027
Montering, uppsättning och uppstart enligt användarmanualen är ett krav för att upprätthålla garantin.
Ny utrustningsuppstart för mikrobiologisk inkubator, icke-vakuumugn, icke staplingsbar shaker, bechtop-centrifug, SpeedVac kit (endast individuella moduler och integrerade kit); Beställ STARTCCEN för andra SpeedVacs-satser; utesluter större montering
  • Apparaten måste packas upp och installeras på sin användningsplats av kunden innan teknikern anländer; exkluderar större montering (stapling av tunga CO 2 inkubatorer och shakers, montering av biosäkerhetsskåpsställ och placeringsskåp på stativ)
  • Inkluderar certifiering av biosäkerhetsskåp för NSF 49 i USA och EN12469 i Europa; i Storbritannien måste ett lämpligt KI-test (BSCKI15S eller BSCKI18L) läggas till
  • Kunden bör se till att platsen är ordentligt förberedd i förväg, inklusive försörjningskällor och anslutningar
  • Inkluderar resor och arbete om inte omfattande resor behövs
  • Alla tilläggsarbeten, t.ex. väntetid eller korrigeringsarbeten, kommer att faktureras ytterligare enligt vår nyligen gällande tjänsteprislista
Thermo Fisher Scientific ingenjör kommer att utföra följande uppgifter vid ankomst, beroende på den specifika utrustningen:
  • Kontrollera att utrustningen har hanterats och monterats enligt bruksanvisningen
  • Kontrollera att det finns rätt utrymme från hinder, väggar, annan utrustning, dörröppningar, fönster, luftventiler och källor till överdrivet ljus, värme, luftflöde
  • Stabilisera, balansera, förankra, anslut till förinstallerade väggfästen (exklusive seismiska ankare) med lämplig hårdvara
  • Jorda och anslut till rätt strömförsörjning och annan utrustning via rätt anslutningar
  • Anslut till brandfarliga och trycksatta gaskällor, tankar, vattenkällor, med rätt kopplingar, ledningar, slangar och annan hårdvara
  • Utför tillverkarens bruksanvisning
  • Anslut fabriksinstallerade säkerhetsanordningar som larm, reservsystem
  • Se till att knappsats, kontroller, servicemeny och användargränssnitt fungerar
  • Inställning av användardriftsprofiler
  • Förklara krav och procedurer för drift, underhåll och rengöring
  • Förklara alternativ för garanti och serviceplan
  • Se över årliga köpalternativ för förebyggande underhåll och schemalägg det på lämpligt sätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mikrobiologiska inkubatorer, icke-vakuumugnar, ej staplingsbara shakers, bänkcentrifuger, SpeedVac
Varaktighet 1 dag
Produkttyp Service
Serviceerbjudande Uppstartstjänst
Ny utrustning måste vara helt monterad i driftläge redo att slås på före startservice.