Läs mer
Elma™ Startsats
Produktkod. 17846126
Change view
För användning med (utrustning):
Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
Produktkod. För användning med (utrustning)
17846126 Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
1 options
Produktkod. 17846126 Leverantör Elma™ Leverantörsnummer 1124042
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Modulärt korgsystemsats med Elma™ Pins för användning med Elmasonic P, Elmasonic Välj och LÄTT.
  • Inkluderar: 3 av varje Elma Stift (0741 och 0772), 2 av varje Elma Stift (0509, 0158, 0767, 0613 och 0614, 0021R och 0001R), 2 av varje silikonhållare sidokam och bottenkam
  • Rostfritt stål med plasthandtag (10 till 120 och 180 till 300) eller Rilsan beläggning (150)
  • Ergonomiska handtag
  • Autoklaveringsbar
  • Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
  • Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Produkttyp Modulärt korgsystem
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT