Läs mer
SI Analytics™ Startsats KF för Titronic™ 500, TitroLine™ 7000, 7500, 7750, 7800
Handla allt SI Analytics ProdukterBeskrivning
- Startsats KF
- För användning med Titronic 500, TitroLine 7000,7500, 7750, 7800
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Startsats KF |
| Inkluderar | Molekylsil, nålar med sprutor och glasull |
| För användning med (utrustning) | Titronic 500, TitroLine 7000, 7500, 7750, 7800 |