Läs mer
Gibco™ Starter Pak Nr 1
Produktkod. 16259831 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
16259831 1 st
1 options
Produktkod. 16259831 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 215366
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Innehåller en kombination av jäst- och sojabaserade peptoner.
  • Tre av produkterna i denna förpackning har ultrafiltrerats för att minska endotoxinnivåerna
  • Jästprodukterna tillsätter en blandning av peptider, aminosyror, kolhydrater (enkla och komplexa), nukleosider och vitaminer till alla mediumformuleringar
  • Starter Pak Nr. 1 tillhandahåller bekvämt förpackade, 100-g, icke-GMP-prover av dessa peptoner som är bäst lämpade för användning i hälsotillämpningar för människor och djur och innehåller:
    • Difco TC Yeastolate UF och Bacto TC Yeastolate —dessa peptoner är idealiska för CHO-baserade tillämpningar av bioterapeutiska monoklonala antikroppar och rekombinanta proteiner
    • Difco Jästextrakt UF och Bacto Jästextrakt, tekniskt dessa —peptoner stöder optimal tillväxt av många mikrobiella arter för en mängd olika hälsovacciner för människor och djur
    • Difco Phytone Tillägg, —UF denna enzymatiska smältning av soja är en utmärkt, näringsrik källa till kolhydrater och används i däggdjurscellkultur. Denna pepton fungerar bra ensam och när den blandas med jästbaserade peptoner
  • Våra startpaket tillhandahåller bekvämt förpackade prover av de peptoner som oftast används i cellodling av däggdjur och bioproduktionsprocesser för mikrobiell fermentering. Starter Paks är skräddarsydda för specifika tillämpningar, inklusive produktion av monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner och vacciner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C.  Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
För användning med (applikation) Tillämpningar för människors och djurs hälsa
Kvantitet 1 st
Källa Fri från animaliskt ursprung, jäst och soja