Läs mer
Gibco™ Starter Pak Nr 2
Produktkod. 16269831 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
16269831 1 st
1 options
Produktkod. 16269831 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 215367
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller en mängd olika peptoner från animaliskt ursprung och fria från animaliskt ursprung som erbjuder många viktiga näringsämnen som behövs för produktion av vacciner för människor och djur.
  • Tillhandahåller bekvämt förpackade, 100-g, icke-GMP-prover av dessa peptoner som är bäst lämpade för vaccinproduktion och innehåller:
    • Bacto Jästextrakt —denna jäst har den högsta nivån av kolhydrater av våra jästprodukter och fungerar bra i en mängd olika hälsovacciner för människor och djur
    • Phytone Pepton och Difco Soyton —både enzymatiska smältning av soja, dessa peptoner är också en näringsrik källa till kolhydrater. Dessa produkter fungerar bra i mikrobiella fermenteringsprocesser såväl som i däggdjurscellodlingsprocesser som t.ex CHO . Att blanda dessa sojapeptoner med jästpeptoner har visat sig ge ytterligare fördelar för kulturer.
    • Bacto Proteos Pepton nr 2 och Bacto Proteose Pepton No —3 dessa enzymatiska smältningar av svinprotein ger näring åt kräsna mikroorganismer. Bacto Proteose Peptone No. 3 kan ersätta serum i många applikationer och hjälper till att öka monoklonal antikropp och rekombinant proteinproduktion i CHO celler.
    • Bacto Casaminosyror —detta tillskott har låg salt- och järnhalt, vilket gör det till ett utmärkt tillskott för mediaformuleringar för vilka kvävebehovet är minimalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C.  Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
För användning med (applikation) Vacciner för människor och djur
Kvantitet 1 st
Källa Animaliskt ursprung och animaliskt ursprung fritt