Läs mer
Gibco™ Starter Pak Nr 3
Produktkod. 16279831 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
16279831 1 st
1 options
Produktkod. 16279831 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 215368
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillhandahåller en mängd olika jäst- och sojaprodukter, idealiska för processer där ett medium fritt från animaliskt ursprung är att föredra.
  • Den tillhandahåller bekvämt förpackade, 100-g, icke-GMP-prover av dessa peptoner som är bäst lämpade för human- och djurvaccinproduktion och innehåller:
    • Bacto Jästextrakt och Gibco Jästextrakt dessa —peptoner innehåller en blandning av peptider, aminosyror, kolhydrater och vitaminer för att stödja optimal tillväxt hos mikrobiella arter och är idealiska för produktion av vacciner
    • Bacto TC —Yeastolate denna pepton är idealisk för CHO-baserade tillämpningar av bioterapeutiska monoklonala antikroppar och rekombinanta proteiner, såväl som vaccintillämpningar
    • Phytone Pepton och Difco —Soyton dessa sojabaserade kosttillskott ger en näringsrik källa till kolhydrater för framgångsrik användning i mikrobiell jäsning. Att blanda dessa sojapeptoner med jästpeptoner har visat sig ge ytterligare fördelar för kulturer.
    • Bacto Maltextrakt —en vattenlöslig del av mältat korn, denna pepton ger också kolhydrater för en mängd olika mikrobiella jäsningsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C.  Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
För användning med (applikation) Produktion av vacciner för människor och djur
Kvantitet 1 st
Källa Fri från animaliskt ursprung, jäst och soja