Läs mer
Corning™ Starter Offerbläck för Matribot™ Bioprinter
Produktkod. 17780829 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
10 sprutor
Produktkod. Kvantitet
17780829 10 sprutor
1 options
Produktkod. 17780829 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6159
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Starterofferbläck är offermaterial och bläck för utbildningsändamål. Designad för användning med Matribot™ Bioprinter.
  • Vattenlöslig gel som används som offermaterial och bläck för utbildningsändamål
  • Idealisk för att utvärdera utskrift av komplexa strukturer, innan utskrift med mänskliga celler
  • Designad för användning med Corning™ Matribot™ Bioprinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig blå
För användning med (utrustning) Corning Matribot Bioprinter
Produkttyp Offerbläck
Kapacitet (metrisk) 2,7 ml/spruta
Beskrivning Steril-A kvalitet
Modell Starter
För användning med (applikation) Utvärdera utskrift av komplexa strukturer, innan utskrift med mänskliga celler
Kvantitet 10 sprutor
Förvaringskrav 4 °C till 8 °C