Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Research™ Plus Flytta It™
Move It, den justerbara spetsavståndspipetten från Eppendorf , tillåter enkla kärlformatsändringar samtidigt som du sparar upp till 50 % tid jämfört med enkanalspipetter. Dess unika tublösa design möjliggör autoklaverbarhet. Finns som mekanisk eller elektronisk pipett med 4, 6, 8 eller 12 kanaler.
Brand: Eppendorf 3125000940
44800.00 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
- 4-, 6-, 8- och 12-kanals luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd
- Finns som mekanisk (Research plus) och elektronisk (Xplorer plus) justerbar spetsavstånd flerkanalspipett
- För plattor (384-, 96-, 48-, 24- och 12-brunnar), rör, agarosgeler med mera (beroende på pipettvariant)
- Spetsavstånd fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
- Formatbegränsare för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
- Manuell justeringsknapp för smidiga vibrationsfria formatomkopplare och vätskeöverföringar utan dropp
- Slanglöst system för ökad tillförlitlighet och säkerhet
- Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research plus fullständigt, och Xplorer plus endast nedre delen)
- 360° vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb identifiering av parametrar
- Optimalt balanserad pipett - minskar handtrötthet för stressfri drift
Specifikationer
Lot-specifikt certifikat | |
Autoklaveringsbar | |
Engångsbruk | |
Sterila | |
5 till 100μ l | |
1 Research™ Plus Flytta It™ , Justerbar koncistance, 8-kanals, 5 till 100μ L,Ljusgul Inkl. EpT.IPS™ Box med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren och steril, 5 till 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spetsar (50 ställ x 384 spetsar) | |
2,1 tum |
epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384 | |
Ljusgul | |
12 | |
Manuella pipetter | |
Luftkuddesystem | |
19 020 tips (50 rack x 384 tips) | |
53 mm |