Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Research™ Plus Flytta It™
Handla allt Eppendorf ProdukterBeskrivning
- 4-, 6-, 8- och 12-kanals luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd
- Finns som mekanisk (Research plus) och elektronisk (Xplorer plus) justerbar spetsavstånd flerkanalspipett
- För plattor (384-, 96-, 48-, 24- och 12-brunnar), rör, agarosgeler med mera (beroende på pipettvariant)
- Spetsavstånd fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
- Formatbegränsare för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
- Manuell justeringsknapp för smidiga vibrationsfria formatomkopplare och vätskeöverföringar utan dropp
- Slanglöst system för ökad tillförlitlighet och säkerhet
- Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research plus fullständigt, och Xplorer plus endast nedre delen)
- 360° vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb identifiering av parametrar
- Optimalt balanserad pipett - minskar handtrötthet för stressfri drift
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Lot-specifikt certifikat |
| Kompatibla tips | epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Ljusgul |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Antal kanaler | 8 |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Manuella pipetter |
| Volym (metrisk) | 5 till 100μ l |
| För användning med (utrustning) | Luftkuddesystem |
| Visa mer |