Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Research™ Plus Multichannel
Produktkod. 30058127 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal kanaler:
16
24
Produktkod. Antal kanaler
30058127 16
30058125 24
2 options
Produktkod. 30058127
Brand: Eppendorf 3125000915
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Research plus pipetter: lätta, exakta och mycket ergonomiska baserat på PhysioCare Concept . Flexibelt utbud med 1-, 8-, 12-, 16- och 24-kanalspipetter för 384-brunnars plattor samt Move It™ pipetter med justerbart spetsavstånd för snabbare pipettering mellan kärlformat.
  • Mekanisk luftkuddepipett med standard 3-knappsdrift (ett manöverelement för val av volym, ett för pipettering och ett för spetsutkastning)
  • Idealisk för exakt, enkel och ergonomisk manuell pipettering av vattenlösningar
  • Känn skillnaden i vikt och pipetteringskrafter: Designad enligt Eppendorf PhysioCare Concept™ principer
  • Dra nytta av en av de lägsta drift- och spetsutkastningskrafterna på pipettmarknaden, vilket hjälper till att minska belastningen på händer och armar
  • Njut av minimala spetsfästkrafter tack vare en fjäderbelastad spetskon (tillgänglig för alla pipetter upp till 1 ml)
  • Justera din pipett tillfälligt på några sekunder för bättre noggrannhet när du pipetterar utmanande vätskor som etanol eller när du pipetterar på hög höjd.
  • Återgå till fabriksjustering utan kalibrering
  • Autoklavera hela pipetten eller bara den nedre delen enligt dina behov och applikationer för att säkerställa en korrekt dekontaminering
  • Premiummaterial säkerställer en hög UV- och kemikaliebeständighet; finns speciella enkanaliga nedre delar för aggressiva kemikalier
  • Njut av utmärkt flexibilitet och välj mellan enkanalspipetter i fast eller variabel volym samt 8-, 12-, 16- och 24-kanalspipetter
  • AGERA™ -märkta enkanalspipetter och epT.I.P.S.™ pipetttips hjälper dig att göra ett välgrundat val när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot-specifikt certifikat
Kompatibla tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Ljusgul
Disponibel Engångsbruk
Antal kanaler 16
Sterilitet Sterila
Typ Manuella pipetter
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
För användning med (applikation) Pipettering av vattenhaltiga vätskor, tvåknappsdrift
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Inkluderar 1 Research™ plus 16-kanaler, variabel, inkl. epT.I.P.S.™ Box med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren och steril
Kvantitet 19 020 tips (50 rack x 384 tips)
Längd (engelska) 2,1 tum
Längd (metrisk) 53 mm