Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Flytta It™
Move It, den justerbara spetsavståndspipetten från Eppendorf , tillåter enkla kärlformatsändringar samtidigt som du sparar upp till 50 % tid jämfört med enkanalspipetter. Dess unika tublösa design möjliggör autoklaverbarhet. Finns som mekanisk eller elektronisk pipett med 4, 6, 8 eller 12 kanaler.
Brand:  Eppendorf 4861000955
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30058123
  • 47890.80 SEK / 1 uppsättning
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • 4-, 6-, 8- och 12-kanals luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd
  • Finns som mekanisk (Research plus) och elektronisk (Xplorer plus) justerbar spetsavstånd flerkanalspipett
  • För plattor (384-, 96-, 48-, 24- och 12-brunnar), rör, agarosgeler med mera (beroende på pipettvariant)
  • Spetsavstånd fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
  • Formatbegränsare för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
  • Manuell justeringsknapp för smidiga vibrationsfria formatomkopplare och vätskeöverföringar utan dropp
  • Slanglöst system för ökad tillförlitlighet och säkerhet
  • Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research plus fullständigt, och Xplorer plus endast nedre delen)
  • 360° vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb identifiering av parametrar
  • Optimalt balanserad pipett - minskar handtrötthet för stressfri drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Lot-specifikt certifikat
Autoklaveringsbar
Engångsbruk
Sterila
5 till 100μ l
1 Xplorer™ plus Flytta It™ , justerbart konavstånd, 12-kanals, 5 till 100μ L, ljusgul med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren och steril, 5 till 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spetsar (50 rack x 384 spetsar)
2,1 tum
epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Ljusgul
12
Manuella pipetter
Luftkuddesystem
19 020 tips (50 rack x 384 tips)
53 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Flytta It™ > Antal kanaler: 12