Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Flytta It™
Produktkod. 30058129 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler
30058129 8
30058123 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30058129 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 4861000954
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Move It, den justerbara spetsavståndspipetten från Eppendorf , tillåter enkla kärlformatsändringar samtidigt som du sparar upp till 50 % tid jämfört med enkanalspipetter. Dess unika tublösa design möjliggör autoklaverbarhet. Finns som mekanisk eller elektronisk pipett med 4, 6, 8 eller 12 kanaler.
  • 4-, 6-, 8- och 12-kanals luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd
  • Finns som mekanisk (Research plus) och elektronisk (Xplorer plus) justerbar spetsavstånd flerkanalspipett
  • För plattor (384-, 96-, 48-, 24- och 12-brunnar), rör, agarosgeler med mera (beroende på pipettvariant)
  • Spetsavstånd fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
  • Formatbegränsare för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
  • Manuell justeringsknapp för smidiga vibrationsfria formatomkopplare och vätskeöverföringar utan dropp
  • Slanglöst system för ökad tillförlitlighet och säkerhet
  • Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research plus fullständigt, och Xplorer plus endast nedre delen)
  • 360° vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb identifiering av parametrar
  • Optimalt balanserad pipett - minskar handtrötthet för stressfri drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot-specifikt certifikat
Kompatibla tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Ljusgul
Disponibel Engångsbruk
Antal kanaler 8
Sterilitet Sterila
Typ Manuella pipetter
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Inkluderar 1 Xplorer™ plus Flytta It™ , justerbart konavstånd, 8-kanals, 5 till 100μ L, ljusgul med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren och steril, 5 till 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spetsar (50 rack x 384 spetsar)
Kvantitet 19 020 tips (50 rack x 384 tips)
Längd (engelska) 2,1 tum
Längd (metrisk) 53 mm