Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Multichannel
Produktkod. 30058128 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal kanaler:
16
24
Produktkod. Antal kanaler
30058128 24
30058126 16
2 options
Produktkod. 30058128
Brand: Eppendorf 4861000953
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Från forskning om blå himmel till kliniska tillämpningar, Eppendorf Xplorer / Xplorer plus elektroniska pipetter ger enkelhet, precision och reproducerbarhet. Finns som enkel-, 8-, 12-, 16- och 24-kanalspipetter samt Move It™ justerbar spetsavståndsvariant, för ditt utmanande arbete.
  • Elektronisk luftkuddepipett som når nya nivåer av enkelhet, precision och reproducerbarhet
  • Intuitiv hantering via multifunktionsvippa med ''upp är upp'' (aspiration) och ''ner är ner'' (dispensering) logik och valratt för att komma åt alla pipetteringslägen
  • Självförklarande färgdisplay utan röriga undermenyer och med ergonomisk betraktningsvinkel för optimal läsbarhet i varje position
  • Fjäderbelastad spetskon i allt Xplorer och Xplorer plus pipetter upp till 1 000μ L minskar spetsfäste och utstötningskrafter
  • Kraftfullt uppladdningsbart batteri för upp till 8 timmars användning& arbetet kan fortsätta under laddning via eluttaget
  • Förprogrammerad och individuell anpassning till yttre förhållanden (t.ex. geografisk höjd, vätskor med hög densitet, långsträckta spetsar)
  • Autoklaverbara nedre delar för enkel dekontaminering (alla modeller, inkl. Move It™ )
  • 9 visningsspråk: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
  • Xplorer endast plus: Individuell programmering, fasta volyminställningar, lösenordsskydd, ytterligare applikationer, visning av serviceintervall
  • ACT™ - märkta enkanalspipetter och epT.I.P.S.™ pipetttips hjälper dig att göra ett välgrundat val när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot-specifikt certifikat
Kompatibla tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Ljusgul
Disponibel Engångsbruk
Antal kanaler 24
Sterilitet Sterila
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
För användning med (applikation) Pipettering av vattenhaltiga vätskor
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Inkluderar 1 Xplorer™ plus, 24-kanaler, variabel, 5 till 100μ L, ljusgul med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren och steril, 5 till 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spetsar (50 rack x 384 spetsar)
Kvantitet 19 020 tips (50 rack x 384 tips)
Amperage 0.0416666667