Beskrivning
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser. Det ger bred kompatibilitet med ett brett utbud av antikroppar, antikroppskombinationer och andra proteinsondering och analyssystem. StartingBlock Blocking Buffer finns i PBS och TBS , med och utan Tween 20.
Funktioner i StartingBlock Blocking Buffer inkluderar:
- Strippa och probe om utan att re-blockera—fläckar förblir blockerade även efter stripping med Restore Stripping Buffer (Cat. Nr. 21059)
- Kompatibel med många detektionssystem—western blot, ELISA, och IHC med antikroppar eller avidin/biotin-prober (blockeraren är fri från serum och biotin)
- Korta blockeringstider—mindre än 15 minuter för nitrocellulosa- eller PVDF-membran; nästan omedelbart för polystyren-mikroplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBS |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Västlig blot |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | StartingBlock |
| Kvantitet | 1 L |
| Formulering | Proprietär proteinformulering i fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,5 |