Läs mer
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blockerande buffert
Produktkod. 10371804 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemiskt namn eller material:
PBS
PBST
TBS
TBST
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
10371804 1 L TBS 1 L
13414299 100 mL PBS 100ml
10108313 1 L PBS 1 L
13424299 100 mL TBS 100ml
30089296 3 x 1 L PBS -
10270404 1 L PBST 1 L
10381804 1 L TBST 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10371804 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37542
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser.
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser. Det ger bred kompatibilitet med ett brett utbud av antikroppar, antikroppskombinationer och andra proteinsondering och analyssystem. StartingBlock Blocking Buffer finns i PBS och TBS , med och utan Tween 20.
Funktioner i StartingBlock Blocking Buffer inkluderar:
  • Strippa och probe om utan att re-blockera—fläckar förblir blockerade även efter stripping med Restore Stripping Buffer (Cat. Nr. 21059)
  • Kompatibel med många detektionssystem—western blot, ELISA, och IHC med antikroppar eller avidin/biotin-prober (blockeraren är fri från serum och biotin)
  • Korta blockeringstider—mindre än 15 minuter för nitrocellulosa- eller PVDF-membran; nästan omedelbart för polystyren-mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje StartingBlock
Kvantitet 1 L
Formulering Proprietär proteinformulering i fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,5