Läs mer
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blockerande buffert
Codice prodotto. 30089296 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemiskt namn eller material:
PBS
PBST
TBS
TBST
Dimensione della confezione:
1 L
100ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Kemiskt namn eller material Dimensione della confezione
30089296 3 x 1 L PBS -
13414299 100 mL PBS 100ml
10108313 1 L PBS 1 L
13424299 100 mL TBS 100ml
10371804 1 L TBS 1 L
10270404 1 L PBST 1 L
10381804 1 L TBST 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30089296 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 37538X3
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser.
StartingBlock Blocking Buffer är ett enda renat protein för snabb blockering av western blots och ELISA analyser. Det ger bred kompatibilitet med ett brett utbud av antikroppar, antikroppskombinationer och andra proteinsondering och analyssystem. StartingBlock Blocking Buffer finns i PBS och TBS , med och utan Tween 20.
Funktioner i StartingBlock Blocking Buffer inkluderar:
  • Strippa och probe om utan att re-blockera—fläckar förblir blockerade även efter stripping med Restore Stripping Buffer (Cat. Nr. 21059)
  • Kompatibel med många detektionssystem—western blot, ELISA, och IHC med antikroppar eller avidin/biotin-prober (blockeraren är fri från serum och biotin)
  • Korta blockeringstider—mindre än 15 minuter för nitrocellulosa- eller PVDF-membran; nästan omedelbart för polystyren-mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material PBS
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje StartingBlock
Kvantitet 3 x 1 L
Formulering Proprietär proteinformulering i fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,5
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.