Beskrivning
- Mät viskositeten och visa den, även under produktutveckling
- Resultatet kan avläsas i realtid på displayen
- Brett utbud av applikationer
- Anger tydligt när man kör forskningsprogram om det omrörda ämnet kan användas som önskat
- Mäter på ett mycket exakt sätt och gör detta även under tillverkningsprocessen
- Prover behöver inte längre tas separat
- En viskositetsberäkning kan utföras direkt via en användarvänlig meny
- Den moderna TFT-skärmen är avtagbar
- Kan även styras från säkert avstånd
- Även högviskösa ämnen kan omröras intensivt
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 30 till 2000 r/min |
| Kapacitet | 100 L |
| Visa | TFT |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Wattal | 130 w |
| Diameter (metrisk) axel | 10.3 mm |
| Mått (L x B x H) | 91 x 395 x 231 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck storlek | 0,5 till 10 mm |
| Material | Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer |
| Visa mer |