Läs mer
STAT2 Antibody (STAT2/2650), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08587AF532
Produktkod. 18515462
  • 5895.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
STAT2 Monoclonal antibody specifically detects STAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
STAT2
Monoclonal
Alexa Fluor 532
interferon alpha induced transcriptional activator, ISGF-3, MGC59816, p113, signal transducer and activator of transcription 2, signal transducer and activator of transcription 2, 113kD, signal transducer and activator of transcription 2, 113kDa, STAT113
Recombinant full-length human STAT2 protein (Uniprot: P52630)
100 μg
Cancer, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
6773
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
STAT2/2650
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.