Läs mer
Stat3 (pY705) Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: 4/P-STAT3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
3598.41 SEK - 4055.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Stat3 (pY705) |
|---|---|
| Klona | 4/P-STAT3 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 647 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15809068
|
BD Biosciences
557815 |
50 Tests |
3600.00 SEK 3598.41 SEK / Varje Spara 1.59 SEK 0.04% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15841619
|
BD Biosciences
562071 |
250 Tests |
4055.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
STAT (Signal transducer and activator of transcription)Y705 in Stat3 occurs in response to growth factors and cytokines, and is essential for normal transcription activity.
The 4/P-STAT3 monoclonal antibody recognizes the phosphorylated Y705 of Stat3.
Specifikationer
| Stat3 (pY705) | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 647 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| 4/P-STAT3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human, Mouse | |
| IgG2a κ | |
| Affinity Purified | |
| Acute-phase response factor, APRF |