Läs mer
STAT3 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Clone: 3H1, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
4982.01 SEK
Specifikationer
Antigen STAT3
Klona 3H1
Koncentration 400 μg/mL
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17291536
Visa dokument
Proteintech
80149-1-RR-100UL
100 μL
4982.01 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor) (STAT3, synonyms: APRF, FLJ20882, MGC16063) is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT3 is activated through phosphorylation in response to various cytokines and growth factors including IFNs, EGF, IL5, IL6, HGF, LIF and BMP2. STAT3 mediates the expression of a variety of genes in response to cell stimuli, and thus plays a key role in many cellular processes such as cell growth and apoptosis. The small GTPase Rac1 has been shown to bind and regulate the activity of STAT3.
Specifikationer
Specifikationer
STAT3
400 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse
Primary
3H1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
6774
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt