Läs mer
STAT5-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16494696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494696 100 mg
16493608 10 mg
16482786 25 mg
16466337 5 mg
16430007 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101853
MedChemExpress STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.
STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material STAT5-IN-1
CAS 285986-31-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H11N3O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (68.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1)N/N=C/C2=COC3=CC=CC=C3C2=O
Molekylvikt (g/mol) 293.28
Formel vikt 293.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease