missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STEMCELL Technologies STAT5 Inhibitor

Produktkod. 17140282
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17140282 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17140282 Leverantör STEMCELL Technologies Leverantörsnummer 73852

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

JAK/STAT pathway inhibitor; Inhibits STAT5

  • STAT5 Inhibitor is a cell-permeable, nonpetidic nicotinoyl hydrazone that specifically suppresses STAT5 (IC50 = 47 μM) via binding to its SH2 domain
  • It shows reduced potency towards the SH2 domains of STAT1, STAT3, or LCK (Müller et al.)
  • Induces partial apoptosis of mature eosinophils at high concentrations (Schwartz et al.)
  • Rescues IL-17 production in a proportion of restimulated TH17 clones (Zielinski et al.)
  • Reduces growth of induced regulatory T cells (iTregs) in vitro (Betts et al.)

Specifikationer

CAS 285986-31-4
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C16H11N3O3
Renhet ≥95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.