missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STAT5b Antibody (STAT5B/2657), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08628H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
STAT5b Monoclonal antibody specifically detects STAT5b in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Specifikationer
| STAT5b | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| signal transducer and activator of transcription 5B, STAT5, transcription factor STAT5B | |
| Recombinant full-length human STAT5b protein (Uniprot: P51692) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 6777 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Protein Array | |
| STAT5B/2657 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering