Läs mer
State of Pennsylvania Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Extractables Mix, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319987 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16319987 1 ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16319987 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PAPAH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Benz(a)anthracene56-55-32000μg/mL
Benzo(a)pyrene50-32-82000μg/mL
Fluorene86-73-72000μg/mL
Naphthalene91-20-32000μg/mL
Phenanthrene85-01-82000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PAH Extractables Mix
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 56-55-3, 50-32-8, 86-73-7, 91-20-3, 85-01-8
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Analyt- eller komponentnamn Benz(a)anthracene,Benzo(a)pyrene,Fluorene
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Fluorene
Lösningsmedel eller matris MeCl
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PA-PAH EXTRACTABLES MIX
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, naphthalene
Product intended for laboratory use only