Läs mer
State of Texas, C6-C35 Alkanes, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15226336 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15226336 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15226336 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer TXHC18
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
n-Decane124-18-51000 μg/ml
n-dodekan112-40-31000 μg/ml
n-Eicosane112-95-81000 μg/ml
n-heptadekan629-78-71000 μg/ml
n-heptan142-82-51000 μg/ml
n-hexadekan544-76-31000 μg/ml
n-hexan110-54-31000 μg/ml
n-Nonadecane629-92-51000 μg/ml
n-Nonane111-84-21000 μg/ml
n-oktakosan630-02-41000 μg/ml
n-oktadekan593-45-31000 μg/ml
n-oktan111-65-91000 μg/ml
n-pentakosan629-99-21000 μg/ml
n-pentadekan629-62-91000 μg/ml
n-Pentatriacontane630-07-91000 μg/ml
n-tetradekan629-59-41000 μg/ml
n-Tridecane629-50-51000 μg/ml
n-Undecane1120-21-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material State of Texas, C6-C35 Alkanes
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Pentane
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • State of Texas, C6-C35 Alkanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pentane, n-hexane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning