Läs mer
Abeba™ Static Control 31392 Skor
Produktkod. 15688897
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
Förpackningsstorlek:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15688897 42 1 par
15628897 36 1 par
15638897 37 1 par
15648897 38 1 par
15658897 39 1 par
15668897 40 1 par
15678897 41 1 par
15698897 43 1 par
15608907 44 1 par
15618907 45 1 par
15638907 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15688897 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 31392/42
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
ESD-avledande och Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Komposit tåhätta
  • Mellansula i PU
  • Halkskydd speciell yttersula i gummi
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3553)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med elastiskt band
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 42
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Gummi
Stil 31392
Tåmaterial Sammansatt