Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Skor
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Mikrofiber
- Vitt
- Komposit tåhätta
- Mellansula i PU
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3553)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med elastiskt band
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 42 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 31392 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?