Läs mer
Abeba™ Static Control 31392 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Mikrofiber
- Vitt
- Komposit tåhätta
- Mellansula i PU
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3553)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med elastiskt band
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 31392 |
| Tåmaterial | Sammansatt |