Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Produktkod. 11538444
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) Etiketter per rad unitSize
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 1 paket
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5 1 rulle
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 1 rulle
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4 1 rulle
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1 1 rulle
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4 1 rulle
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1 1 rulle
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1 1 rulle
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3 1 rulle
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1 1 rulle
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2 1 rulle
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1 1 rulle
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1 1 rulle
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2 1 rulle
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1 1 rulle
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7 1 rulle
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12 1 rulle
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4 1 rulle
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4 1 rulle
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3 1 rulle
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1 1 rulle
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7 1 rulle
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5 1 rulle
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3 1 rulle
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 11538444 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 054557
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, statiskt avledande polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
  • Idealisk för kretskortsmärkning
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Statiskt avledande polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81, IP300, IP600
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-59-473-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Pack
Kvantitet 5000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 356°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0034 in.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15,2 mm
Mått (LxB) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer THT-59-473-10