Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Beskrivning
- Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
- Idealisk för kretskortsmärkning
- För släta ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd, CSA-godkänd, uppfyller ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt ANSI/ESD S541-2008 (mellan 10 och 10 ohm), uppfyller direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Stansad |
| Material | Statiskt avledande polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |