Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Produktkod. 11563654
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11563654
Brand: Brady™ 029900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, statiskt avledande polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
  • Idealisk för kretskortsmärkning
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Statiskt avledande polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100 och PR Plus Series Etikettskrivare, IP™ Serieskrivare, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 20.3 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-1-473-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 356°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0034 in.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8,9 mm
Mått (LxB) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 19,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 19.05 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 19.1 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (metrisk) 6,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 6.4 mm
Alternativt artikelnummer THT-1-473-10