Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Produktkod. 11573654
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
25 product options available for selection
| Produktkod. | Höjd (metrisk) | Vertikal upprepning (metrisk) | Bredd (metrisk) | Etiketter per rad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11573654 | 9,5 mm | 12,1 mm | 25,4 mm | 3 | 1 rulle |
| 11553664 | 5,1 mm | 7,6 mm | 12,7 mm | 5 | 1 rulle |
| 11578434 | 5,1 mm | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 | 1 rulle |
| 11533664 | 5,1 mm | 7,6 mm | 16,5 mm | 4 | 1 rulle |
| 11598434 | 5,1 mm | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 | 1 rulle |
| 11563654 | 6,4 mm | 8,9 mm | 19,1 mm | 4 | 1 rulle |
| 11518444 | 6,4 mm | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 | 1 rulle |
| 11523674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 | 1 rulle |
| 11593664 | 6,4 mm | 8,9 mm | 22,9 mm | 3 | 1 rulle |
| 11513674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 | 1 rulle |
| 11583654 | 6,4 mm | 8,9 mm | 38,1 mm | 2 | 1 rulle |
| 11548444 | 6,4 mm | 8,9 mm | 38,1 mm | 1 | 1 rulle |
| 11533674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 | 1 rulle |
| 11523664 | 6,4 mm | 9,5 mm | 13,8 mm | 2 | 1 rulle |
| 11503674 | 6,4 mm | 9,5 mm | 50,8 mm | 1 | 1 rulle |
| 11583664 | 6,4 mm | 8,9 mm | 6,4 mm | 7 | 1 rulle |
| 11503664 | 6,4 mm | 9,5 mm | 6,4 mm | 12 | 1 rulle |
| 11543664 | 7 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 4 | 1 rulle |
| 11573664 | 9,5 mm | 12,1 mm | 17,8 mm | 4 | 1 rulle |
| 11528444 | 9,5 mm | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 | 1 rulle |
| 11563664 | 9,5 mm | 12,1 mm | 9,5 mm | 7 | 1 rulle |
| 11513664 | 11,1 mm | 13,6 mm | 12,7 mm | 5 | 1 rulle |
| 11593654 | 12,7 mm | 15,2 mm | 25,4 mm | 3 | 1 rulle |
| 11538444 | 12,7 mm | 15,2 mm | 25,4 mm | 1 | 1 paket |
| 11588434 | 12,7 mm | 15,2 mm | 12,7 mm | 1 | 1 paket |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11573654
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
029901
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
- Idealisk för kretskortsmärkning
- För släta ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Statiskt avledande polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Kretskortsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering |
| För användning med (utrustning) | BBP ™81 Etikettskrivare, BRADY IP™ Serieetikettskrivare, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Plus Series Etikettskrivare, THT 3 tum. Core Printer |
| Horisontell upprepning (metrisk) | 27.3 mm |
| Etiketter per rad | 3 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40° C |
| Modell | THT-3-473-10 |
| Antal per förpackning | 10000 Label(s) / Roll |
| Kvantitet | 10 000 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Storlek | 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) |
| Temperaturområde (engelska) | -40°F to 356°F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +120 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0.0034 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.09 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 12,1 mm |
| Mått (L x B) | 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) |
| Längd (engelska) | 0.375 in. |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 25,4 mm |
| Bredd (engelska) Utskrivbart område | 25.40 mm |
| Bredd (metrisk) Utskrivbart område | 25.4 mm |
| Höjd (engelska) | 0.375 in. |
| Höjd (metrisk) | 9,5 mm |
| Höjd (metrisk) Utskrivbart område | 9.5 mm |
| Alternativt artikelnummer | THT-3-473-10 |
| Visa mer Visa mindre |